3-chloro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloropyridin-4-ol
OR51765-250MG
APOSOR51765-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR51765-250MG
3-chloro-4-hydroxypyridine
3-chloro-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₄ClNO Molecular Weight: 129,543 g/mol Schmelzpunkt: 204 - 205 °C |
MDL:
MFCD04114248 CAS-Nummer: 89284-20-8 |