Ethyl 5-hydroxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51770-1G OR51770-250MG
APOSOR51770-1GEA 43.5 EUR
APOSOR51770-1G APOSOR51770-250MG
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00510027
CAS-Nummer: 59288-38-9