4,6-Dichloropyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichloro-5-hydroxypyridine
OR51775-1G
APOSOR51775-1GEA
393
EUR
APOSOR51775-1G
4,6-Dichloropyridin-3-ol
4,6-Dichloropyridin-3-ol
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Molecular Weight: 163,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190072 CAS-Nummer: 1196157-47-7 |