4-Hydroxy-3-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxypyridin-4-ol
OR51777-1G
APOSOR51777-1GEA
293
EUR
APOSOR51777-1G
4-Hydroxy-3-methoxypyridine
4-Hydroxy-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16998801 CAS-Nummer: 62885-41-0 |