4-Methoxypyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 186 EUR
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Schmelzpunkt: 143…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044354
CAS-Nummer: 153199-54-3