2-Chloro-5-hydroxy-4-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-4-methylpyridin-3-ol, 2-Chloro-5-hydroxy-4-picoline
OR51783-1G
APOSOR51783-1GEA
379
EUR
APOSOR51783-1G
2-Chloro-5-hydroxy-4-methylpyridine
2-Chloro-5-hydroxy-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,571 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16610471 CAS-Nummer: 1227502-89-7 |