5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51784-100MG
OR51784-500MG
APOSOR51784-100MGEA
87
EUR
APOSOR51784-100MG
APOSOR51784-500MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18256269 CAS-Nummer: 1211589-04-6 |