2,3-Dichlorbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dichlorbenzoesäurechlorid
OR5179-5G
APOSOR5179-5GEA
24.8
EUR
APOSOR5179-5G
2,3-Dichlorbenzoylchlorid
2,3-Dichlorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₃O Molecular Weight: 209,46 g/mol Siedepunkt: 140 °C/14mmHg Schmelzpunkt: 28…32 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035937 CAS-Nummer: 2905-60-4 EINECS: 220-811-5 UN: 3261 ADR: 8,II |