(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51793-5G
APOSOR51793-5GEA 120 EUR
APOSOR51793-5G
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion
Formel: C₇H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 256…262 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210060
CAS-Nummer: 143673-66-9