(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
OR51794-5G
APOSOR51794-5GEA
26.1
EUR
APOSOR51794-5G
(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 205,03 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01764671 CAS-Nummer: 51719-65-4 |