5-Iod-o-anisidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR51812-5G
APOSOR51812-5GEA 75.4 EUR
APOSOR51812-5G
5-Iod-o-anisidin 98%
5-Iod-o-anisidin
Formel: C₇H₈INO
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095407
CAS-Nummer: 77770-09-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR