1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR51822-25G
APOSOR51822-25GEA 0 EUR
APOSOR51822-25G
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol, technische Qualität
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol
Formel: C₉H₉Cl
Siedepunkt: 229 °C
Dichte: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051362
CAS-Nummer: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR