1,10-Diaminodecan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Decamethylendiamin, 1,10-Decandiamin

OR51847-25G OR51847-100G OR51847-500G
APOSOR51847-25GEA 21.9 EUR
APOSOR51847-25G APOSOR51847-100G APOSOR51847-500G
1,10-Diaminodecan
1,10-Diaminodecan
Formel: C₁₀H₂₄N₂
Siedepunkt: 140/12 mm °C
Schmelzpunkt: 59…61 °C
MDL: MFCD00008151
CAS-Nummer: 646-25-3
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR