5-Chloroquinaldine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methylquinoline
OR51848-1G
APOSOR51848-1GEA 243 EUR
APOSOR51848-1G
5-Chloroquinaldine 98%
5-Chloroquinaldine
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177.63 g/mol
Siedepunkt: 276…278 °C
Schmelzpunkt: 25…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07802817
CAS-Nummer: 4964-69-6