1-(Bromomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51852-1G
APOSOR51852-1GEA
0
EUR
APOSOR51852-1G
1-(Bromomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
1-(Bromomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formel:
C₅H₆BrN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16875700 CAS-Nummer: 98730-78-0 |