2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR51857-1G
OR51857-250MG
OR51857-5G
APOSOR51857-1GEA
0
EUR
APOSOR51857-1G
APOSOR51857-250MG
APOSOR51857-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrI Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18397826 CAS-Nummer: 1261481-48-4 UN: 3261 ADR: 8,II |