8-Bromo-5-(methylthio)[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Bromo-5-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine, 8-Bromo-5-(methylsulphanyl)[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
OR51877-1G
APOSOR51877-1GEA
213
EUR
APOSOR51877-1G
8-Bromo-5-(methylthio)[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
8-Bromo-5-(methylthio)[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Formel:
C₆H₅BrN₄S Molecular Weight: 245,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28502491 CAS-Nummer: 99451-55-5 |