2'-Methoxyacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 145 EUR
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Methoxyacetophenon 98%
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 131 °C/18mmHg
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008725
CAS-Nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR