Ethyl-2-methylacetoacetat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 39.3 EUR
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Ethyl-2-methylacetoacetat
Ethyl-2-methylacetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 187 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009164
CAS-Nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR