Bis-[3-(trimethoxysilyl)-propyl]-amin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine

OR51899-100G
APOSOR51899-100GEA 46.4 EUR
APOSOR51899-100G
Bis-[3-(trimethoxysilyl)-propyl]-amin
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Formel: C₁₂H₃₁NO₆Si₂
Molecular Weight: 341,55 g/mol
Siedepunkt: 152 °C/3,75mmHg
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191835
CAS-Nummer: 82985-35-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR