3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51902-1G
APOSOR51902-1GEA
575
EUR
APOSOR51902-1G
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅ClN₄O₂ Molecular Weight: 188,572 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208349 CAS-Nummer: 4878-36-8 |