Benzylnicotinat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzyl-3-pyridincarboxylat, Pyridin-3-carbonsäurebenzylester, 3-Picolinsäurebenzylester, 3-Pyridincarbonsäurebenzylester, Nicotinsäurebenzylester

OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 116 EUR
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Benzylnicotinat 98%
Benzylnicotinat
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molecular Weight: 213.24 g/mol
Siedepunkt: 177 °C/8.25mmHg
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1.165 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023584
CAS-Nummer: 94-44-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR