cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-4-Aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
OR51931-5G
APOSOR51931-5GEA
81.2
EUR
APOSOR51931-5G
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClNO Molecular Weight: 151.63 g/mol Schmelzpunkt: 193…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366531 CAS-Nummer: 56239-26-0 |