5-Amino-1-pentanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Aminopentan-1-ol
OR51934-250G
OR51934-25G
OR51934-5G
OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA
0
EUR
APOSOR51934-250G
APOSOR51934-25G
APOSOR51934-5G
APOSOR51934-100G
5-Amino-1-pentanol 97%
5-Amino-1-pentanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103.16 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C/15.75mmHg Schmelzpunkt: 33…35 °C Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008237 CAS-Nummer: 2508-29-4 EINECS: 219-718-2 UN: 3259 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...