5-Amino-1-pentanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Aminopentan-1-ol

OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Amino-1-pentanol 97%
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/15.75mmHg
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR