4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Boc-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
OR51957-100G
APOSOR51957-100GEA 63.8 EUR
APOSOR51957-100G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₄
Molecular Weight: 278.35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11594962
CAS-Nummer: 571188-59-5