1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51968-1G
APOSOR51968-1GEA
1130
EUR
APOSOR51968-1G
1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethan-1-one
1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09754024 CAS-Nummer: 871254-62-5 |