2-Brom-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51974-1G
OR51974-25G
OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51974-1G
APOSOR51974-25G
APOSOR51974-5G
2-Brom-5-nitrophenol
2-Brom-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Molecular Weight: 218.0100 g/mol Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466299 CAS-Nummer: 52427-05-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |