4,5-Dichloroquinoline 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR51983-250MG
APOSOR51983-250MGEA 115 EUR
APOSOR51983-250MG
4,5-Dichloroquinoline 97%
4,5-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Siedepunkt: 134 °C (5,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 116…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11858577
CAS-Nummer: 21617-18-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR