Isonicotinaldehydoxim 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
OR51992-100G
APOSOR51992-100GEA
166
EUR
APOSOR51992-100G
Isonicotinaldehydoxim 98%
Isonicotinaldehydoxim
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122,13 g/mol Schmelzpunkt: 130…133 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006446 CAS-Nummer: 696-54-8 EINECS: 271-796-6 |