2-Amino-4-brombenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52035-1G
APOSOR52035-1GEA
14.7
EUR
APOSOR52035-1G
2-Amino-4-brombenzonitril 98%
2-Amino-4-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,0300 g/mol Schmelzpunkt: 162…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08752638 CAS-Nummer: 304858-65-9 |