3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine, 3-Amino-6-azaindole
OR52041-100MG
APOSOR52041-100MGEA
104
EUR
APOSOR52041-100MG
3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95+%
3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel:
C₆H₆N₄ Molecular Weight: 134,139 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11656373 CAS-Nummer: 76006-17-2 |