Methyl-p-toluat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Toluylsäuremethylester, 4-Tolylsäuremethylester, 4-Toluylsäuremethylester, 4-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-4-methylbenzoat

OR52042-100G
APOSOR52042-100GEA 79.9 EUR
APOSOR52042-100G
Methyl-p-toluat 97%
Methyl-p-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008441
CAS-Nummer: 99-75-2
EINECS: 202-784-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR