Ethyl-3-aminobenzoat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 96.3 EUR
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
Ethyl-3-aminobenzoat
Ethyl-3-aminobenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 172…175 °C/13mmHg
Dichte: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007794
CAS-Nummer: 582-33-2
EINECS: 209-482-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR