3-Brom-2-hydroxybenzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042854
CAS-Nummer: 13073-28-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR