3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52056-1G
OR52056-250MG
OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA
29
EUR
APOSOR52056-1G
APOSOR52056-250MG
APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₉BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573042 CAS-Nummer: 267651-23-0 |