Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzylamine, (S)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate, (1S)-1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethylamine
OR52064-5G
APOSOR52064-5GEA
68.3
EUR
APOSOR52064-5G
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06762070 CAS-Nummer: 222714-37-6 UN: 2735 ADR: 8,III |