(2R)-1,2-Butandiol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR52088-25G
APOSOR52088-25GEA 165 EUR
APOSOR52088-25G
(2R)-1,2-Butandiol 98%
(R)-1,2-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 190,3 °C
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953765
CAS-Nummer: 40348-66-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR