Glyoxylsäure Monohydrat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate

OR52099-100G OR52099-1KG OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA 60.9 EUR
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG APOSOR52099-500G
Glyoxylsäure Monohydrat 97%
Glyoxylsäure Monohydrat
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 92.05 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127974
CAS-Nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR