2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-2-bromoethane, N-CBZ protected, Benzyl (2-bromoethyl)carbamate
OR52103-100G
APOSOR52103-100GEA
171
EUR
APOSOR52103-100G
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909490 CAS-Nummer: 53844-02-3 |