Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52105-1G
APOSOR52105-1GEA 94.4 EUR
APOSOR52105-1G
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 156…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566741
CAS-Nummer: 342613-63-2