Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52106-1G
APOSOR52106-1GEA 43.5 EUR
APOSOR52106-1G
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910350
CAS-Nummer: 86718-01-6