5-Chloro-3-[(thien-2-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)methyl]thiophene
OR52113-1G
APOSOR52113-1GEA
542
EUR
APOSOR52113-1G
5-Chloro-3-[(thien-2-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(thien-2-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₇H₅ClN₂S₂ Molecular Weight: 216,711 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20257108 CAS-Nummer: 1338218-71-5 |