5-Chloro-3-cyclopropyl-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl]cyclopropane
OR52114-1G
APOSOR52114-1GEA
542
EUR
APOSOR52114-1G
5-Chloro-3-cyclopropyl-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-cyclopropyl-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₅H₅ClN₂S Molecular Weight: 160,625 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14707316 CAS-Nummer: 122684-54-2 |