5-Chloro-3-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)catechol dimethyl ether, 1-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2,3-dimethoxybenzene
OR52115-1G
APOSOR52115-1GEA
542
EUR
APOSOR52115-1G
5-Chloro-3-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂S Molecular Weight: 256,709 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22373774 CAS-Nummer: 1378261-24-5 |