3-(4-Bromobenzyl)-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-4-[(5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)methyl]benzene, 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
OR52116-1G
APOSOR52116-1GEA
451
EUR
APOSOR52116-1G
3-(4-Bromobenzyl)-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-(4-Bromobenzyl)-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₉H₆BrClN₂S Molecular Weight: 289,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14707317 CAS-Nummer: 1221342-57-9 |