5-Chloro-3-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)anisole
OR52117-1G
APOSOR52117-1GEA 542 EUR
APOSOR52117-1G
5-Chloro-3-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂OS
Molecular Weight: 226,683 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14707350
CAS-Nummer: 1221341-41-8