6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
OR52126-1G
APOSOR52126-1GEA 43.5 EUR
APOSOR52126-1G
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂OS
Molecular Weight: 176,19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00296905
CAS-Nummer: 939-69-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III