(-)-Corey lactone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-6β-Hydroxymethyl-7α-hydroxy-cis-2-oxabicyclo[3.3.0]octan-3-one, (3aR,4S,5R,6aS)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)-Corey lactone diol
OR52144-5G
APOSOR52144-5GEA
120
EUR
APOSOR52144-5G
(-)-Corey lactone
(-)-Corey lactone
Formel:
C₈H₁₂O₄ Schmelzpunkt: 115…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075234 CAS-Nummer: 32233-40-2 |