Ethyl 3-methoxy-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Carbethoxy-3-methoxy-4-piperidone
OR52157-1G
APOSOR52157-1GEA
242
EUR
APOSOR52157-1G
Ethyl 3-methoxy-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Ethyl 3-methoxy-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₅NO₄ Molecular Weight: 201,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093811 CAS-Nummer: 83863-72-3 |